Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7117REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7117R
Anti-DDX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p68 RNA helicase is a nuclear protein that exhibits RNA-dependent ATPase activity. Phosphorylation by protein kinase C inhibits p68 RNA helicase activity. p68 RNA helicase appears to play a role in organ differentiation during development. Furthermore, p68 RNA helicase is expressed in early neural development and in various mesodermal tissues in a number of different chordate embryos. At the cellular level, the expression levels of p68 RNA helicase increases in serum-induced quiescent cell lines. p68 RNA helicase may function as a coactivator for estrogen receptor alpha. Additionally, p68 RNA helicase associates with transcriptional coactivators CBP and p300. p68 RNA helicase localizes to the nucleus under normal conditions. During late telophase, p68 RNA helicase and fibrillarin colocalize to nascent nucleoli. p68 RNA helicase may function as a heterodimer with p72 RNA helicase.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DDX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité