Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-A3GALNT, A3GALT1, GTB, NAGAT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7589REA 684 EUR InStock
BOSSBS-7589R
Anti-A3GALNT, A3GALT1, GTB, NAGAT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes proteins related to the first discovered blood group system, ABO. Which allele is present in an individual determines the blood group. The 'O' blood group is caused by a deletion of guanine-258 near the N-terminus of the protein which results in a frameshift and translation of an almost entirely different protein. Individuals with the A, B, and AB alleles express glycosyltransferase activities that convert the H antigen into the A or B antigen. Other minor alleles have been found for this gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: A3GALNT, A3GALT1, GTB, NAGAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité