Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIFM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7655REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7655R
Anti-AIFM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Oxidoreductase, which may play a role in mediating a p53/TP53-dependent apoptosis response. Probable oxidoreductase that acts as a caspase-independent mitochondrial effector of apoptotic cell death. Binds to DNA in a sequence-independent manner. May contribute to genotoxin-induced growth arrest.Tissue specificity: Detected in most normal tissues as two transcripts of 1.8 and 4.0 kb in length, respectively. Highly expressed in heart, moderately in liver and skeletal muscles, and expressed at low levels in placenta, lung, kidney, and pancreas. Both transcripts expressed following p53/TP53 induction. The shorter 1.8 kb transcript seems to be the major transcript in EB1 colon cancer cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AIFM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité