Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DR6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7678REA 727 EUR InStock
BOSSBS-7678R
Anti-DR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Promotes apoptosis, possibly via a pathway that involves the activation of NF-kappa-B. Can also promote apoptosis mediated by BAX and by the release of cytochrome c from the mitochondria into the cytoplasm. Plays a role in neuronal apoptosis, including apoptosis in response to amyloid peptides derived from APP, and is required for both normal cell body death and axonal pruning. Trophic-factor deprivation triggers the cleavage of surface APP by beta-secretase to release sAPP-beta which is further cleaved to release an N-terminal fragment of APP (N-APP). N-APP binds TNFRSF21; this triggers caspase activation and degeneration of both neuronal cell bodies (via caspase-3) and axons (via caspase-6). Negatively regulates oligodendrocyte survival, maturation and myelination. Plays a role in signaling cascades triggered by stimulation of T-cell receptors, in the adaptive immune response and in the regulation of T-cell differentiation and proliferation. Negatively regulates T-cell responses and the release of cytokines such as IL4, IL5, IL10, IL13 and IFNG by Th2 cells. Negatively regulates the production of IgG, IgM and IgM in response to antigens. May inhibit the activation of JNK in response to T-cell stimulation.

FCM(1:20-100)

Type: Primary
Antigen: DR6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité