Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEP152 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7787REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7787R
Anti-CEP152 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Defects in CEP152 are the cause of microcephaly primary type 4 (MCPH4). A disease defined as a head circumference more than 3 standard deviations below the age-related mean. Brain weight is markedly reduced and the cerebral cortex is disproportionately small. Despite this marked reduction in size, the gyral pattern is relatively well preserved, with no major abnormality in cortical architecture. Affected individuals are mentally retarded. Primary microcephaly is further defined by the absence of other syndromic features or significant neurological deficits due to degenerative brain disorder.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CEP152
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité