Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7945REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7945R
Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ABHD14B has hydrolase activity towards p-nitrophenyl butyrate (in vitro). It may activate transcription. There are 2 isoforms produced by alternative splicing.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ABHD14B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité