Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGPS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8039REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8039R
Anti-GGPS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the prenyltransferase family and encodes a protein with geranylgeranyl diphosphate (GGPP) synthase activity. The enzyme catalyzes the synthesis of GGPP from farnesyl diphosphate and isopentenyl diphosphate. GGPP is an important molecule responsible for the C20-prenylation of proteins and for the regulation of a nuclear hormone receptor. Alternate transcriptional splice variants, both protein-coding and non-protein-coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2010].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GGPS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité