Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SESN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8325REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8325R
Anti-SESN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cell cycle progression is subject to arrest at G1 and G2 checkpoints in response to DNA damage, presumably to allow time for DNA repair prior to entry into S and M phase, respectively. The p53 tumor suppressor is required for one such G1 checkpoint and functions to upregulate expression of GADD 45 and the mitotic inhibitory protein p21. GADD 45 stimulates DNA excision repair in vitro and inhibits entry of cells into S phase, and it apparently acts in concert with GADD 153 in inducing growth arrest. A related DNA-damage inducible gene, GADD 34 synergizes with GADD 45 or GADD 153 in suppressing cell growth. PEG-3 (progression elevated gene-3) shares significant homology with GADD 34 and is inducible by DNA damage. An additional GADD related gene, PA26, is a possible target of p53. Three isoforms of PA26 have been identified as PA26-T1, PA26-T2 and PA26-T3.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SESN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité