Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAL12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8413REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8413R
Anti-GAL12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Galectin-12, also designated galectin-related inhibitor of proliferation 1 in mouse, is a 314 amino acid protein encoded by the human gene LGALS12. Galectin-12 is a member of the galectin family consisting of b-galactoside-binding proteins with conserved carbohydrate recognition domains. Galectin-12 binds lactose and may participate in the apoptosis of adipocytes. This protein is preferentially expressed in peripheral blood leukocytes and adipocytes. Galectin-12 is induced by cell cycle block at the G1 phase and causes G1 arrest when overexpressed. The galectin-12 gene is expressed in mouse preadipo-cytes and is upregulated when preadipocytes undergo cell cycle arrest, concomitant with acquisition of the competence to undergo differentiation in response to adipogenic hormone stimulation. Galectin-12 is an adipocyte-expressed protein which is downregulated by various insulin resistance-inducing hormones. As a result, galectin-12 may play a role in the pathogenesis of insulin resistance.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Galectin 12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité