Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8539REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8539R
Anti-TLR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Luciferase from the firefly has become one of the more widely used reporter proteins for the study of gene expression. Luciferase catalyzes a bioluminescent reaction which requires the substrate luciferin as well as Mg2+ and ATP. Mixing these reagents with the cell extract containing luciferase, results in a flash of light that decays rapidly. This light can be detected by a luminometer. The total light emission is proportional to the luciferase activity of the sample.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TLR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité