Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PISD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8866REA 691 EUR InStock
BOSSBS-8866R
Anti-PISD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Enzymes known as phosphatidylserine decarboxylases (PSDs) catalyze the formation of phosphatidylethanolamine from phosphatidylserine via phosphatidylserine decarboxylation. Type I PSDs contain LGST motifs and are found in bacteria and eukaryotic mitochondria, whereas type II PSDs contain GGST motifs and are found in eukaryotic endomembrane systems. PISD (phosphatidylserine decarboxylase), also known as phosphatidylserine decarboxylase proenzyme, PSDC, PSD, PSSC, DJ858B16, dJ858B16.2 or DKFZp566G2246, is a 408 amino acid a type I phosphatidylserine decarboxylase that localizes to the inner mitochondrial membrane. PISD contains a conserved LGST motif which is cleaved to produce two isoforms known as PISD α and PISD β. PISD is capable of forming a heterodimer and is highly expressed in liver and testis. The gene encoding PISD maps to human chromosome 22q12.2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PISD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité