Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAPSS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9029REA 691 EUR InStock
BOSSBS-9029R
Anti-PAPSS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Three-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate (PAPS) is the sulfate donor cosubstrate for all sulfotransferase (SULT) enzymes (Xu et al., 2000 [PubMed 10679223]). SULTs catalyze the sulfate conjugation of many endogenous and exogenous compounds, including drugs and other xenobiotics. In humans, PAPS is synthesized from adenosine 5-prime triphosphate (ATP) and inorganic sulfate by 2 isoforms, PAPSS1 and PAPSS2 (MIM 603005).[supplied by OMIM, Mar 2008].

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PAPSS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité