Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9501REA 691 EUR InStock
BOSSBS-9501R
Anti-F10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hemostasis following tissue injury involves the deployment of essential plasma procoagulants (Prothrombin and Factors X, IX, V and VIII), which are involved in a blood coagulation cascade that leads to the formation of insoluble Fibrin clots and the promotion of platelet aggregation. Coagulation Factor X (Stuart Prower factor, FX, F10) is a vitamin K-dependent, single chain serine protease that is synthesized in the liver and circulates as an inactive precursor. The mature form of Factor X (Factor X A) is generated by Factor IX A- or Factor VII A-mediated cleavage at the tripeptide sequence, Arg-Lys-Arg, to yield a disulfide linked dimer. Together with the cofactor Factor V A and Ca2+ on the surface of platelets or endothelial cells, Factor X A coordinates as part of the prothrombinase complex, which mediates proteolysis of Prothrombin into active Thrombin. Mutations at the Factor X locus resulting in Factor X deficiencies can contribute to hemorrhagic diathesis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: F10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité