Capillary columns, GS-Q
Fournisseur: Agilent
113-3432 115-3412 115-3422 115-3432 115-3432E 115-34H2 115-3432PT
HEWL113-3432EA 832 EUR InStock
HEWL113-3432 HEWL115-3412 HEWL115-3422 HEWL115-3432 HEWL115-3432E HEWL115-34H2 HEWL115-3432PT
Capillary columns, GS-Q
Colonnes pour chromatographie
Porous divinylbenzene homopolymer columns with polarity between Porapak-Q and Porapak-N for the separation of ethane, ethylene and ethyne (acetylene).
  • Not recommended for quantification of polar compounds
  • 1 hour minimal conditioning time required
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité