Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22145.0250EA 99.9 EUR InStock
8.22145.0250 8.22145.9999
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium sulfanilate dihydrate
Formule: C₆H₁₀NNaO₅S
MW: 231,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064394
Numéro CAS: 6106-22-5
EINECS: 208-208-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 170 g/l (20 °C)
Molar Mass 231.2 g/mol
Chemical formula 4-(NH2)C6H4SO3Na*2H2O
Molecular weight 231,2 g/mol
Synonyms Sulfanilic acid sodium salt
Solubility 170 g/l (20 °C)
Identity (IR) passes test
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité