Medifuge™ Petite centrifugeuse de paillasse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Medifuge™
HERA75008801EA 1530 EUR InStock
HERA75008801 521-2225
Medifuge™ Petite centrifugeuse de paillasse
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse compacte est fournie avec un rotor unique DualSpin™ doté d'une conception hybride 2-en-1. Cette fonction permet aux utilisateurs de passer facilement entre les godets à angle fixe et les godets oscillants en utilisant le même rotor.
  • Rotor composite léger qui est facile à manipuler et qui permet d'économiser de l'énergie au cours de l'accélération/décélération
  • Rotor pouvant accueillir des tubes de 1,4 à 15 ml avec deux options d'écarteurs
  • Grand affichage, bien éclairé qui est facile à lire et couvercle à fermeture rapide en un clic qui simplifie le fonctionnement
  • Quatre programmes personnalisables pour exécuter rapidement les protocoles de routine
  • Trois profils de décélération réglables, y compris une option d'arrêt, conçus pour optimiser la séparation
  • Ouverture d'urgence du verrou du couvercle disponible en cas de coupure de courant
Idéale pour les applications cliniques et des sciences de la vie de routine, telles que les séparations de plasma pauvre en plaquettes (PPP), les analyses d'urine, les analyses de chimie clinique, les analyses d'hématologie, la préparation de sérum à l'aide de tubes de gel, les séparations à gradient de densité Ficoll et les séparations de cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC).
Certifications: UL, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1 certified. Complies to IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 standards.
Informations de commande: la centrifugeuse est fournie avec un corps de rotor DualSpin™, des godets à angle fixe (jeu de 8), des godets oscillants (jeu de 8), des écarteurs vert/courts (jeu de 8) et des écarteurs jaunes/longs (jeu de 8).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité