Glass fibre filters, without binder
Fournisseur: Prat Dumas
PRATA0258837EA 24.7 EUR InStock
PRATA0258837
Glass fibre filters, without binder
Filtres Filtres de fibres de verre
Borosilicate glass fibre filters without binder.
  • Pure quality in white colour
  • For use in very high-temperature (380 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité