Tetra-tert-butyl orthotitanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18320.0025EA 95.6 EUR InStock
8.18320.9999 8.18320.0025
Tetra-tert-butyl orthotitanate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040554
Numéro CAS: 3087-39-6
EINECS: 221-412-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 160 - 165 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (136 °C)
Refractive Index 1.4368 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Synonyms tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
Hill Formula C16H36O4Ti
Chemical Formula Ti(OC(CH3)3)4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité