Hydrocarbon traps, capillary grade
Fournisseur: Restek
21991 21992
REST21991EA 229 EUR InStock
REST21991 REST21992
Hydrocarbon traps, capillary grade
Filtres Filtres à gaz
Packed with an extremely high surface area, baked coconut shell based activated carbon.
  • Purged with ultra high purity helium
  • Reduces organics to 0,1 ppm
  • Ready to use with any carrier gas including hydrogen
Maximum operating pressure: 17,2 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité