Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14692.0100EA 93.8 EUR InStock
8.14692.0100 8.14692.9999
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulphonate


Formule: C₂₆H₄₉NO₃S
MW: 455,742 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061383
Numéro CAS: 138-32-9
EINECS: 205-324-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 455.74 g/mol
pH 6 - 8 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Synonyms Cetyltrimethylammonium tosylate, Cetats, Tricetol
Hill Formula C26H49NO3S
Identity Passes test


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité