4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14702.0005EA 85.8 EUR InStock
8.14702.9999 8.14702.0005
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate
Formule: C₈H₁₄N₈O₆S₃
MW: 414,442 g/mol
Numéro CAS: 207226-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 235 °C
Hill Formula C8H14N8O6S3*(H2O)n
Assay ≥97,0% (a/a)
Identity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité