Coliform water testing vials, wide mouth, Corning®
Fournisseur: Corning
1700-100 1705-100
CORN1700-100EA 81.48 EUR InStock
CORN1700-100 CORN1705-100
Coliform water testing vials, wide mouth, Corning®
Fioles
These graduated, sterile, cylindrical vials made from PP are used in testing for the presence of coliform bacteria, microbiological contaminants in drinking water.
  • One-piece container with attached lid to reduce chance of contamination
  • Locking arrow ensures sterility
  • Leak tight when sealed properly
  • Tie-down to protect from accidental opening
  • With or without sodium thiosulfate tablet
Meets EPA requirements.
Information de livraison: Sample label and instructions for use are supplied.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité