Cutter de sécurité, SECUPRO MEGASAFE
Fournisseur: Martor
223-0113EA 54.8 EUR InStock
223-0113
Cutter de sécurité, SECUPRO MEGASAFE
Couteaux
Lame trapézoïdale inoxydable, manche en aluminium.
  • Manche légèrement arrondi et particulièrement antidérapant grâce à son revêtement spécial
  • La longue lame est idéale pour découper le carton triple cannelure, les produits en rouleaux, le caoutchouc et bien plus encore
  • La lame peut être remplacée facilement sans ouvrir le manche: il suffit d'appuyer sur la bascule située sur le dessus et d'avancer le mécanisme de la lame jusqu'au bout
  • Le mécanisme de la lame peut être utilisé des deux côtés et convient donc parfaitement aux gauchers comme aux droitiers
  • Rétraction de lame entièrement automatique: Après découpe, la lame se rétracte automatiquement dans le boîtier, même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
Ce cutter est une version améliorée des cutters OPTISAFE et MAXISAFE qui offre une très grande profondeur de coupe (jusqu'à 20 mm) et un système de rétraction de lame entièrement automatique. Grâce à sa lame inoxydable, le cutter peut également être utilisé dans des environnements humides pendant plus longtemps. Idéal pour la découpe du carton, des sacs, des bandes de cerclage en plastique, du caoutchouc, du PVC, des matériaux non tissés, du tissu et du ruban adhésif.
Certifications: Testé TÜV et GS
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité