Filter papers for breweries
Fournisseur: Ahlstrom
BINZ120076EA 42.2 EUR InStock
BINZ120076 BINZ120054 BINZ120053 BINZ120052 BINZ120051 BINZ120047 BINZ120001 BINZ146279 BINZ120049 BINZ120048 BINZ4.462.240 BINZ120050 BINZ146282
Filter papers for breweries
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Ahlstrom-Munksjö offers filters for malt analysis and malt filtration according to MEBAK, ASBC and EBC standards.
Grade 41b: Medium fast filtering. Recommended for malt analysis.
Grade 15: Plain, for final attenuation of congress wort.
Grade 470: Plain kieselguhr paper used for fine turbidity.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité