S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20064.0010EA 73.4 EUR InStock
8.20064.0010
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Formule: C₃H₁₁Br₂N₃S
MW: 281,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037011
Numéro CAS: 56-10-0
EINECS: 200-257-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 281.02 g/mol
Synonyms AET
Hill Formula C3H11Br2N3S
Chemical Formula H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 * 2HBr
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité