GPC calibration mix
Fournisseur: Restek
32019 32023
REST32019EA 48.9 EUR InStock
REST32019 REST32023
GPC calibration mix
Étalons Étalons organiques
These qualitative mixtures are useful for determining GPC dump/collect times. The compounds are dissolved in methylene chloride.
This mix includes bis (2-ethylhexyl) phthalate (10 mg/ml), perylene (0,2 mg/ml), corn oil (250 mg/ml), sulphur (0,8 mg/ml), methoxychlor (2,0 mg/ml), in methylene chloride.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité