Bidon de sécurité pour les produits inflammables
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
14160 14261 14561 14065Z 14160Z
119-0434EA 139 EUR InStock
119-0434 119-0433 JUSU14561 119-0278 119-0279
Bidon de sécurité pour les produits inflammables
Bidons de sécurité
Le bidon de sécurité est fabriqué en polyéthylène haute densité pour résister aux acides et aux produits corrosifs, ainsi qu'à la chaleur.
  • Résiste aux acides, aux produits corrosifs et à la chaleur
  • Résiste aux bosses, aux perforations et aux éclats
Le bouchon à fermeture automatique, le mécanisme de décompression et l'arrête-flammes fonctionnent ensemble pour empêcher l'entrée de sources d'inflammation, sans restreindre le flux de liquide à l'intérieur ou à l'extérieur du bidon. Tous les bidons sont équipés de pièces en acier inoxydable et d'un pare-flammes pour une résistance chimique supérieure. Certification FM. Insert en carbone - Un insert en carbone conducteur de courant breveté est encastré dans la nervure des conteneurs, complétant ainsi un circuit de mise à la terre entre l'ensemble du couvercle et le pare-flammes. Utilisé avec une bande de mise à la terre, ce système assure une mise à la terre correcte et empêche la création d'un arc statique pendant le remplissage ou le versement
Conforme aux exigences de l'OSHA et de la NFPA et certifié par FM.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité