Anti-OGT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9767EA 550 EUR InStock
BSBTPB9767
Anti-OGT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit(OGT) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: OGT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité