Anti-PDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9773EA 579 EUR InStock
BSBTPB9773
Anti-PDK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 4, mitochondrial(PDK4) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: PDK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité