Anti-RALA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9794EA 579 EUR InStock
BSBTPB9794
Anti-RALA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Ras-related protein Ral-A(RALA) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: RALA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité