Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (SureLight® R-Phycoerythrin)
Fournisseur: Agrisera
AGRIAS152914EA 468 EUR InStock
AGRIAS152914
Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (SureLight® R-Phycoerythrin)
Anticorps
Goat anti-GST is a primary antibody to GST directly conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin.,Goat anti-GST is a primary antibody to GST directly conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin.
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: SureLight® RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité