Acide lactique 85%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: DL-Acide lactique
0194-01EA 176.02 EUR InStock
0194-03 0194-01
Acide lactique 85%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide lactique
The reagent generally available is a mixture of lactic acid (CH₃CHOHCOOH) and lactic acid lactate (C₆H₁₀O₅).
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (20 hPa)
Densité: 1,20 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as CH₃CHOHCOOH) 85.0 - 90.0 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
The reagent generally available is a mixture of lactic acid (CH₃CHOHCOOH) andlactic acid lactate (C₆H₁₀O₅).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité