Sodium pyruvate ≥99.0% (par titration non aqueuse), poudre blanche, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Pyruvate de sodium
3354-02EA 952.87 EUR InStock
3354-02 3354-04
Sodium pyruvate ≥99.0% (par titration non aqueuse), poudre blanche, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium pyruvate
Lot analysis on label.
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃COCOONa) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Free Pyruvic Acid (CH₃COCOOH) ≤1 %
Solubility Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Store cold. Keep Dry. Warm to room temperature before opening.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité