Sodium métabisulfite ≥97.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium disulfiteSodium pyrosulfite
3552-07EA 0 EUR InStock
3552-05 3552-07 3552-01
Sodium métabisulfite ≥97.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Merck Index: 13,08712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂S₂O₅) ≥97.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Thiosulfate (S₂O₃) ≤0.05 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité