Acide perchlorique 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
9652-33EA 401.48 EUR InStock
9652-33 9652-00
Acide perchlorique 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide perchlorique
Lot analysis on label.
Formule: HClO₄
Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112.2 °C
Densité: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HClO₄) 69.0 - 72.0 %
ACS - Color (APHA) ≤ 10
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.003 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (by ICP-OES) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité