Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43262.0025 8.43262.0100
8.43262.0025EA 77.8 EUR InStock
8.43262.0025 8.43262.0100
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₂H₈O₆
MW: 248,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082228
Numéro CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble at 20 °C
Melting Point 300 °C
Molar Mass 248,19 g/mol
HS Code 2917 20 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité