(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08292.1000EA 42.2 EUR InStock
1.08292.1000 1.08292.4000 1.08292.2500
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, EMPLURA®
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
2-Methyltetrahydrofuran (Methyl THF) is a safer and more sustainable alternative to dichloromethane and tetrahydrofuran. It is derived from renewable resources, such as corncobs and sugarcane bagasse.
  • Less solvent consumption due to more efficient extraction and higher reaction yields
  • Lower volatility and higher flash point increase user safety
  • Limited miscibility in water reduces waste stream
  • Reliable availability (independent of petrochemical production)
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₅H₁₀O
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling point 78 - 80 °C
Density 0.85 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.2 - 5.7 %(V)
Flash point -12 °C
Ignition temperature 270 °C
Melting Point -136 °C
Vapor pressure 130 hPa (25 °C)
Solubility 130 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat300 - 2000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rat2000 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 11-19-22-38-41
S Phrase S 16-29-33-26-39
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité