Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diphénylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazide) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.03087.0005EA 106 EUR InStock
1.03087.0005 1.03087.0025
1,5-Diphénylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazide) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
1,5-Diphénylcarbazone


Formule: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 153 - 158 °C (decomposition)
Bulk Density 380 kg/m3
Bulk density 380 kg/m3
Solubility Soluble at 20 °C
Storage +15...+25 °C
Purity 34,5 - 40,4 % (a/a)
Identity passes test
Solubility passes test
Substances insoluble in ethanol passes test
Melting point 152,5 - 158,4 °C
Sulfated ash ≤0,1 %
Suitability for mercury determination passes test


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité