Lauroyl peroxide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43861.0100EA 51.1 EUR InStock
8.43861.0100
Lauroyl peroxide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Lauroyl peroxide
Formule: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
MW: 398,628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008964
Numéro CAS: 105-74-8
EINECS: 203-326-3
ONU: 3106
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 49 °C
Molar Mass 398.63 g/mol
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 112 °C
HS Code 2915 90 70
Density 0,91 g/cm3 (20 °C)
Ignition temperature 112 °C
Melting Point 49 °C
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage temperature 15...25 °C
Assay (iodometric) ≥98%
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité