Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41878.0005EA 89.4 EUR InStock
8.41878.0005
Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-méthyl-4-oxo-2-phényl-4H-chromène-8-carboxylique
Formule: C₁₇H₁₂O₄
MW: 280,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040998
Numéro CAS: 3468-01-7
EINECS: 222-425-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 235 - 240 °C
Molar Mass 280.28 g/mol
Hill Formula C17H12O4
Molar Mass 280,28 g/mol
HS Code 2932 99 00
Melting Point 235...240 °C
Storage temperature 15...25 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥235 °C
Melting range (upper value) ≤240 °C
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité