1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41875.0001EA 33.5 EUR InStock
8.41875.0001
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formule: C₂₄H₂₂
MW: 310,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008529
Numéro CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 179 - 181 °C
Molar Mass 310.43 g/mol
Synonyms Bis-MSB
Hill Formula C24H22
HS Code 2902 90 00
Melting Point 179...181 °C
Storage temperature 15...25 °C
Assay (HPLC, area%) ≥97% (a/a)
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité