Cuivre (II) oxyde, en fils ACS (0.65x6 mm) pour analyse élémentaire, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Oxyde de cuivre (II)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02767.1000EA 330 EUR InStock
1.02767.1000 1.02767.0250
Cuivre (II) oxyde, en fils ACS (0.65x6 mm) pour analyse élémentaire, Supelco®
Cuivre (II) oxyde
Surface: CuO
Core: Cu₂O
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité