Zinc iodure et amidon en solution pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05445.0500EA 56.6 EUR InStock
1.05445.0500
Zinc iodure et amidon en solution pour analyses, Supelco®
Zinc iodure et amidon en solution
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (H2O, 20 °C)
Solubility Soluble at 20 °C
Storage temperature +15...+25 °C
Suitability as indicator conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité