Boron hydride-tetrahydrofuran complex 1 mol/l dans le THF stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41077.0100EA 119 EUR InStock
8.41077.0100
Boron hydride-tetrahydrofuran complex 1 mol/l dans le THF stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa) (THF)
Densité: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –21,7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3148
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 66 °C (1013 hPa) (THF)
Flash Point -21.7 °C
Explosion Limit 1.58 - 12.42 %(V)
Density 0.876 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 103 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material
Assay 0,8 - 1,2 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité