Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.04191.0025EA 314 EUR InStock
1.04191.0025
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR pour analyses, Supelco®
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)


Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002183
Numéro CAS: 1149-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (ex N) ≥ 97%
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 200°C
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.5 %
Suitability for metal determination passes test


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité