Hand crimper
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9302785EA 571 EUR InStock
PERCN9302785
Hand crimper
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Hand crimper for GC Headspace vials or LC large volume vials. It ensures sample integrity, particularly those containing volatile compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité