Drum faucets
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING
08540 08910
119-0236EA 68.3 EUR InStock
119-0236 119-0240
Drum faucets
Robinets et éviers Robinets
These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (PTFE) seal ensures excellent chemical resistance.
  • Safe and easy dispensing
  • FM approved
The faucets feature an internal flame arrester that prevents flashback of fire into the drum for added safety.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité