Dispensing bottles for flammable liquids
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
14011 14009
119-0276EA 42.1 EUR InStock
119-0276 119-0274
Dispensing bottles for flammable liquids
Bidons de sécurité
PE bottles with stainless steel wire.
  • Provide safe dispensing of flammable liquids directly on small components or subassemblies with a minimum of over-spray
  • Squeezing the bottle produces a fine stream of liquid
  • Stem can be shaped to dispense into hard-to-get areas
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité