Latex gloves, Rotiprotect®
Fournisseur: Carl Roth
Rotiprotect®
112-0042EA 0 EUR InStock
112-0042 112-0041 112-0040
Latex gloves, Rotiprotect®
Gants
These disposable gloves are suitable for protection against complex risks and for food processing applications.
  • Powder-free, smooth finish
  • Very smooth and pleasantly soft
  • Extremely stretchy
  • High tactile sensitivity
  • Thiuram-free
Certifications: EN 374; Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité