L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic beads, Sera-Mag Oligo (dT) coated magnetic particles
Fournisseur: Cytiva
38152103011150 38152103010150 38152103010350
38152103011150.EA 143.88 EUR InStock
38152103011150. 38152103010150. 38152103010350.
Magnetic beads, Sera-Mag Oligo (dT) coated magnetic particles
Perles Billes magnétiques
Sera-Mag Oligo(dT)-Coated Magnetic Particles enable convenient mRNA isolation and extraction. Sera-Mag Oligo(dT) Magnetic Particles bind target mRNA through pairing of the polyadenylated RNA tail found on the 3' end of mRNA to the covalently bound oligo(dT) groups on the surface of the particles. This binding is easily accomplished using standard hybridisation conditions. Versatile and efficient methods for mRNA purification are critical, given that eukaryotic mRNA makes up only 1 to 3% of total cellular RNA. Sera-Mag Oligo(dT) magnetic particles remove 90% or more of mRNA from total RNAMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité